Tisk…
1,1'-Bis(dicyclohexylphosphino)ferrocene ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
H27388.MCEA 1610 CZK
H27388.MC H27388.03
1,1'-Bis(dicyclohexylphosphino)ferrocene ≥98%
1,1'-Bis(dicyclohexylphosphino)ferrocene
Vzorec: C₃₄H₅₂FeP₂
Bod tání: 134…136 °C
MDL Number: MFCD09038820
CAS číslo: 146960-90-9