Tisk…

Methyl-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate 95%

Dodavatel: Thermo Scientific
Varování

H35331.MDEA 3750 CZK
H35331.MD H35331.03
Methyl-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate 95%
Methyl-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Vzorec: C₉H₇ClN₂O₂
MW: 210,62
Bod tání: 151…153 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07021508
CAS číslo: 900019-38-7

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR