Tisk…
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H33128.03EA 3360 CZK
H33128.03 H33128.06
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylic acid 95%
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylic acid
Vzorec: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,15 g/mol
Bod tání: 244…247 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07021498
CAS číslo: 139022-25-6