Iodomethane[¹²C] (99.9% ¹³C ) stabilizovaný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
Stabilization:
Stabilised with copper
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL606731-5GEA
6790
CZK
SIAL606731-5G
Iodomethane[¹²C] (99.9% ¹³C ) stabilizovaný, Sigma-Aldrich®
Iodomethane[¹²C]
Depleted of ¹³C
Vzorec:
CH₃I MW: 141,93 g/mol |
MDL Number:
MFCD00198114 CAS číslo: 1173018-72-8 UN: 2644 ADR: , |