1,2-Cyclohexanedicarboxylic anhydride (mixture of cis and trans isomers) ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
L20001.36EA
1410
CZK
L20001.36
L20001.22
1,2-Cyclohexanedicarboxylic anhydride (mixture of cis and trans isomers) ≥97%
1,2-Cyclohexanedicarboxylic anhydride (mixture of cis and trans isomers)
Vzorec:
C₈H₁₀O₃ MW: 154,17 Bod varu: 158 °C (17 mmHg) Bod tání: 32…34 °C Bod vzplanutí: 275 °C (527 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00064863 CAS číslo: 85-42-7 EINECS: 201-604-9 |