Tisk…
Cyclopropylmagnesium bromide 0.5-0.7 M in THF
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
H26273.ACEA 3300 CZK
H26273.AC H26273.AE
Cyclopropylmagnesium bromide 0.5-0.7 M in THF
Cyclopropylmagnesium bromide
Vzorec: C₃H₅BrMg
MW: 145,28
Hustota: 0,968
Bod vzplanutí: –17 °C (1 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00672094
CAS číslo: 23719-80-4
UN: 2924
ADR: 3,II