Tisk…
1,5-Pentamethylene-1H-tetrazole
Dodavatel: LGC Standards PROMOCHEM
PROOMM0692.00EA 35430 CZK
PROOMM0692.00
1,5-Pentamethylene-1H-tetrazole
1,5-Pentamethylene-1H-tetrazole
Vzorec: C₆H₁₀N₄
MW: 138,17 g/mol
MDL Number: MFCD00005939
CAS číslo: 54-95-5
EINECS: 200-219-3