Tisk…
1-Methyl-1H-indazole-4-boronic acid pinacol ester, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
SIAL725323-1GEA 3780 CZK
SIAL725323-1G SIAL725323-250MG
1-Methyl-1H-indazole-4-boronic acid pinacol ester, Sigma-Aldrich®
1-Methyl-1H-indazole-4-boronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₄H₁₉BN₂O₂
MW: 258,1239 g/mol
MDL Number: MFCD10700158
CAS číslo: 885698-94-2