Tisk…
3-Bromo-1-methyl-1H-indazole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
SIAL717215-1GEA 0 CZK
SIAL717215-1G
3-Bromo-1-methyl-1H-indazole, Sigma-Aldrich®
3-Bromo-1-methyl-1H-indazole
Vzorec: C₈H₇BrN₂
MW: 211,0586 g/mol
MDL Number: MFCD12923368
CAS číslo: 326474-67-3