Tisk…
Okadaic acid sodium salt 98%, high purity
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
ACRO328400001EA 12280 CZK
ACRO328400001
Okadaic acid sodium salt 98%, high purity
Okadaic acid sodium salt
Vzorec: C₄₄H₆₇NaO₁₃
MW: 827,00 g/mol
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00210208
CAS číslo: 209266-80-8
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear white to off-white Solid or film
TLC ≥97.5 %