Tisk…
3-Ethynylthiophene 96%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H55898.06EA 9960 CZK
H55898.06 H55898.MD H55898.03
3-Ethynylthiophene 96%
3-Ethynylthiophene
Vzorec: C₆H₄S
MW: 108,16 g/mol
Bod varu: 152…153 °C
Hustota: 1,098
Bod vzplanutí: 46 °C (115 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04039973
CAS číslo: 67237-53-0
UN: 1993
ADR: 3,III