Tisk…
3-Ethynylthiophene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
SIAL578797-1GEA 3530 CZK
SIAL578797-1G SIAL578797-5G
3-Ethynylthiophene, Sigma-Aldrich®
3-Ethynylthiophene
Vzorec: C₆H₄S
MW: 108,16 g/mol
MDL Number: MFCD04039973
CAS číslo: 67237-53-0