6-Cyano-7-nitroquinoxaline-2,3-dione 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
7-Nitro-2,3-dioxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoxaline-6-carbonitrile
, CNQX
, 6-Cyano-7-nitroquinoxaline-2,3(1H,4H)-dione
J63472.MFEA
17920
CZK
J63472.MF
J63472.MB
J63472.MA
6-Cyano-7-nitroquinoxaline-2,3-dione 98%
6-Cyano-7-nitroquinoxaline-2,3-dione
Potent, selective kainate/quisqualate (non-NMDA) receptor antagonist
Vzorec:
C₉H₄N₄O₄ MW: 232,16 g/mol Bod tání: >300 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00069232 CAS číslo: 115066-14-3 |