Tisk…
2-Quinoxalinecarboxylic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H59780.MEEA 4530 CZK
H59780.ME
2-Quinoxalinecarboxylic acid ≥97%
2-Quinoxalinecarboxylic acid
Vzorec: C₉H₆N₂O₂
MW: 174,16 g/mol
Bod tání: 208 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012334
CAS číslo: 879-65-2