Tisk…
2-Quinoxalinecarboxylic acid
Dodavatel: EHRENSTORFER GMBH
EHERC16713000EA 5740 CZK
EHERC16713000
2-Quinoxalinecarboxylic acid
2-Quinoxalinecarboxylic acid
Vzorec: C₉H₆N₂O₂
MW: 174,16 g/mol
MDL Number: MFCD00012334
CAS číslo: 879-65-2