Quinoxaline-2,3-dione ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
L07581.14EA
1330
CZK
L07581.14
L07581.22
Quinoxaline-2,3-dione ≥98%
Quinoxaline-2,3-dione
Vzorec:
C₈H₆N₂O₂ MW: 162,15 g/mol Bod tání: >300 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006723 CAS číslo: 15804-19-0 EINECS: 239-901-0 |