4,5-Dichloro-3(2H)-pyridazinone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL303097-25GEA
0
CZK
SIAL303097-25G
4,5-Dichloro-3(2H)-pyridazinone, Sigma-Aldrich®
4,5-Dichloro-3(2H)-pyridazinone
Vzorec:
C₄H₂Cl₂N₂O MW: 164,98 g/mol |
MDL Number:
MFCD00051504 CAS číslo: 932-22-9 |