Tisk…
1H-Indazole-5-boronic acid pinacol ester, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL692727-5GEA 20610 CZK
SIAL692727-5G SIAL692727-1G
1H-Indazole-5-boronic acid pinacol ester, Sigma-Aldrich®
1H-Indazole-5-boronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₃H₁₇BN₂O₂
MW: 244,0973 g/mol
MDL Number: MFCD07367523
CAS číslo: 862723-42-0