Tisk…
3-Amino-4-bromo-1H-indazole 97%
Varování
H33460.MDEA 2500 CZK
H33460.MD H33460.03
3-Amino-4-bromo-1H-indazole 97%
3-Amino-4-bromo-1H-indazole
Vzorec: C₇H₆BrN₃
MW: 212,05 g/mol
Bod tání: 142…144 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09909580
CAS číslo: 914311-50-5