Tisk…
1H-Indazole-4-carboxylic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H34115.03EA 2750 CZK
H34115.03 H34115.MD H34115.06
1H-Indazole-4-carboxylic acid ≥97%
1H-Indazole-4-carboxylic acid
Vzorec: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,15 g/mol
Bod tání: ∼ 280 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03840644
CAS číslo: 677306-38-6