Ethyl-5-methylisoxazole-3-carboxylate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL681024-1GEA
0
CZK
SIAL681024-1G
SIAL681024-10G
Ethyl-5-methylisoxazole-3-carboxylate, Sigma-Aldrich®
Ethyl-5-methylisoxazole-3-carboxylate
Vzorec:
C₇H₉NO₃ MW: 155,15 g/mol |
MDL Number:
MFCD00085080 CAS číslo: 3209-72-1 EINECS: 221-720-3 |