Tisk…
Ethyl-5-methylisoxazole-3-carboxylate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL681024-1GEA 0 CZK
SIAL681024-1G SIAL681024-10G
Ethyl-5-methylisoxazole-3-carboxylate, Sigma-Aldrich®
Ethyl-5-methylisoxazole-3-carboxylate
Vzorec: C₇H₉NO₃
MW: 155,15 g/mol
MDL Number: MFCD00085080
CAS číslo: 3209-72-1
EINECS: 221-720-3