5-Oxazolecarboxylic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
H30179.06EA
4950
CZK
H30179.06
H30179.03
5-Oxazolecarboxylic acid ≥98%
5-Oxazolecarboxylic acid
Vzorec:
C₆H₇NO₃ MW: 113,07 g/mol Bod tání: ∼ 245 °C (rozkl.) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04114930 CAS číslo: 118994-89-1 |