Tisk…
Ethyl-5-oxazolecarboxylate ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
H32924.14EA 8100 CZK
H32924.14 H32924.06
Ethyl-5-oxazolecarboxylate ≥98%
Ethyl-5-oxazolecarboxylate
Vzorec: C₆H₇NO₃
MW: 141,13 g/mol
Bod varu: 60 °C (2,25 mmHg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04114930
CAS číslo: 118994-89-1