Ethyl-2-amino-4-oxazolecarboxylate 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
H32542.03EA
1750
CZK
H32542.03
H32542.06
Ethyl-2-amino-4-oxazolecarboxylate 95%
Ethyl-2-amino-4-oxazolecarboxylate
Vzorec:
C₆H₈N₂O₃ MW: 156,14 g/mol Bod tání: 124…128 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06659907 CAS číslo: 177760-52-0 |