Tisk…

5-(4-Aminophenyl)-1H-tetrazole ≥97%

Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí

H27311.06EA 16610 CZK
H27311.06 H27311.MD H27311.03
5-(4-Aminophenyl)-1H-tetrazole ≥97%
5-(4-Aminophenyl)-1H-tetrazole
Vzorec: C₇H₇N₅
Bod tání: ∼ 265 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01219548
CAS číslo: 46047-18-1

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR