5-Benzylmercaptotetrazole (BMT, BTT)
Synonyms:
BTT
, BMT
MOLE89914250-25GEA
4820
CZK
MOLE89914250-25G
5-Benzylmercaptotetrazole (BMT, BTT)
5-Benzylmercaptotetrazole (BMT, BTT)
Vzorec:
C₈H₈N₄S MW: 192,24 g/mol |
MDL Number:
MFCD00068731 CAS číslo: 21871-47-6 |