Tisk…
5-Benzylmercaptotetrazole (BMT, BTT), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: BTTBMT
SIAL75666-5G-FEA 0 CZK
SIAL75666-5G-F
5-Benzylmercaptotetrazole (BMT, BTT), Sigma-Aldrich®
5-Benzylmercaptotetrazole (BMT, BTT)
Vzorec: C₈H₈N₄S
MW: 192,24 g/mol
MDL Number: MFCD00068731
CAS číslo: 21871-47-6