5-Benzylmercaptotetrazole (BMT, BTT), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
BTT
, BMT
SIAL75666-5G-FEA
0
CZK
SIAL75666-5G-F
5-Benzylmercaptotetrazole (BMT, BTT), Sigma-Aldrich®
5-Benzylmercaptotetrazole (BMT, BTT)
Vzorec:
C₈H₈N₄S MW: 192,24 g/mol |
MDL Number:
MFCD00068731 CAS číslo: 21871-47-6 |