Tisk…
Ethyl thiazole-4-carboxylate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
SIAL707112-500MGEA 830 CZK
SIAL707112-500MG
Ethyl thiazole-4-carboxylate, Sigma-Aldrich®
Ethyl thiazole-4-carboxylate
Vzorec: C₆H₇NO₂S
MW: 157,1900 g/mol
MDL Number: MFCD03788566
CAS číslo: 14527-43-6