Tisk…
N,N-Dimethyl-1-dodecylamine N-oxide 0.1 mol/l vodný roztok, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
SIAL40231-250MLEA 0 CZK
SIAL40231-250ML SIAL40231-50ML
N,N-Dimethyl-1-dodecylamine N-oxide 0.1 mol/l vodný roztok, Sigma-Aldrich®
N,N-Dimethyl-1-dodecylamine N-oxide
Vzorec: C₁₄H₃₁NO
MW: 229,40 g/mol
MDL Number: MFCD00002049
CAS číslo: 1643-20-5
EINECS: 216-700-6