N,N-Dimethyl-1-dodecylamine N-oxide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
SIAL40234-25GEA
0
CZK
SIAL40234-25G
SIAL40234-5G
N,N-Dimethyl-1-dodecylamine N-oxide, Sigma-Aldrich®
N,N-Dimethyl-1-dodecylamine N-oxide
Vzorec:
C₁₄H₃₁NO MW: 229,40 g/mol |
MDL Number:
MFCD00002049 CAS číslo: 1643-20-5 EINECS: 216-700-6 |