α-Bromo-4-chlorophenylacetic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL638676-25GEA
19560
CZK
SIAL638676-25G
SIAL638676-5G
α-Bromo-4-chlorophenylacetic acid, Sigma-Aldrich®
α-Bromo-4-chlorophenylacetic acid
Vzorec:
C₈H₆BrClO₂ MW: 249,49 g/mol |
MDL Number:
MFCD08276760 CAS číslo: 3381-73-5 |