Trimethylsilyl-2,2-difluoro-2-(fluorosulphonyl)acetate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL531421-25GEA
6070
CZK
SIAL531421-25G
Trimethylsilyl-2,2-difluoro-2-(fluorosulphonyl)acetate, Sigma-Aldrich®
Trimethylsilyl-2,2-difluoro-2-(fluorosulphonyl)acetate
Vzorec:
C₅H₉F₃O₄SSi MW: 250,27 g/mol |
MDL Number:
MFCD02093343 CAS číslo: 120801-75-4 |