Tisk…
3-(Diethylcarbamoyl)phenylboronic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H53061.06EA 5680 CZK
H53061.06 H53061.03
3-(Diethylcarbamoyl)phenylboronic acid ≥98%
3-(Diethylcarbamoyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₁₁H₁₆BNO₃
MW: 221,06
Bod tání: 132…136 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115684
CAS číslo: 237413-05-7