Tisk…
4-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
SIAL715492-1GEA 0 CZK
SIAL715492-1G
4-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
4-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₉H₁₂BNO₃
MW: 193,01
MDL Number: MFCD02258943
CAS číslo: 405520-68-5