3-(Methylcarbamoyl)phenylboronic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
H53141.MDEA
2540
CZK
H53141.MD
H53141.03
3-(Methylcarbamoyl)phenylboronic acid ≥98%
3-(Methylcarbamoyl)phenylboronic acid
Vzorec:
C₈H₁₀BNO₃ MW: 178,98 g/mol Bod tání: 114…124 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04038918 CAS číslo: 832695-88-2 |