Tisk…
4-Bromo-N-(3-(trifluoromethyl)phenyl)benzamide ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H58046.MCEA 3140 CZK
H58046.MC H58046.ME
4-Bromo-N-(3-(trifluoromethyl)phenyl)benzamide ≥97%
4-Bromo-N-(3-(trifluoromethyl)phenyl)benzamide
Vzorec: C₁₄H₉BrF₃NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00421306
CAS číslo: 56661-32-6