Tisk…
3-Chloro-4-(tert-butylcarbamoyl)phenylboronic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H53069.MDEA 2670 CZK
H53069.MD H53069.03
3-Chloro-4-(tert-butylcarbamoyl)phenylboronic acid ≥98%
3-Chloro-4-(tert-butylcarbamoyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₁₁H₁₅BClNO₃
MW: 255,51
Bod tání: 130…134 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07363771
CAS číslo: 850589-46-7