Tisk…
4-Chloro-3-(methylcarbamoyl)phenylboronic acid ≥98%
Varování
H52659.03EA 9170 CZK
H52659.03
4-Chloro-3-(methylcarbamoyl)phenylboronic acid ≥98%
4-Chloro-3-(methylcarbamoyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₈H₉BClNO₃
MW: 213,43 g/mol
Bod tání: 294…298 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07363795
CAS číslo: 871332-65-9