Tisk…
3-Chloro-4-(cyclopropylcarbamoyl)phenylboronic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H52910.MDEA 3570 CZK
H52910.MD
3-Chloro-4-(cyclopropylcarbamoyl)phenylboronic acid ≥97%
3-Chloro-4-(cyclopropylcarbamoyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₁₀H₁₁BClNO₃
MW: 239,46 g/mol
Bod tání: 216…220 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07363770
CAS číslo: 850589-44-5