Tisk…
2-Amino-4-chlorothiobenzamide 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
H52249.03EA 3110 CZK
H52249.03 H52249.06
2-Amino-4-chlorothiobenzamide 97%
2-Amino-4-chlorothiobenzamide
Vzorec: C₇H₇ClN₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16658869
CAS číslo: 2586-93-8