Tisk…
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzaldehyde ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H26403.03EA 2650 CZK
H26403.03 H26403.09
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzaldehyde ≥97%
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzaldehyde
Vzorec: C₈H₆ClFO₂
Bod tání: 104…107 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115941
CAS číslo: 149949-29-1