Tisk…
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzaldehyde ≥97%
Varování
H33581.MDEA 1260 CZK
H33581.MD H33581.03
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzaldehyde ≥97%
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₄ClF₃O₂
MW: 224,56 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18393772
CAS číslo: 1261442-48-1