Tisk…
4-Cyanobenzamide ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
B25600.06EA 6870 CZK
B25600.06 B25600.03
4-Cyanobenzamide ≥97%
4-Cyanobenzamide
Vzorec: C₈H₆N₂O
MW: 146,15 g/mol
Bod tání: 225…228 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00017133
CAS číslo: 3034-34-2
EINECS: 221-223-1