Tisk…
Probenecid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIALP8761-25GEA 4650 CZK
SIALP8761-25G SIALP8761-100G
Probenecid, Sigma-Aldrich®
Probenecid
Vzorec: C₁₃H₁₉NO₄S
MW: 285,4 g/mol
MDL Number: MFCD00038402
CAS číslo: 57-66-9
EINECS: 200-344-3