Tisk…
4-(Dimethylamino)thiobenzamide 97%
Nebezpečí
H34408.03EA 1690 CZK
H34408.03
4-(Dimethylamino)thiobenzamide 97%
4-(Dimethylamino)thiobenzamide
Vzorec: C₉H₁₂N₂S
MW: 180,27 g/mol
Bod tání: 241…245 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03426573
CAS číslo: 4714-69-6