Tisk…
2-Amino-5-nitrothiobenzamide 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H52237.06EA 5540 CZK
H52237.06 H52237.03
2-Amino-5-nitrothiobenzamide 97%
2-Amino-5-nitrothiobenzamide
Vzorec: C₇H₇N₃O₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02258912
CAS číslo: 25026-97-5
EINECS: 246-572-7