Tisk…
4-Fluoro-3-(methoxy(methyl)carbamoyl)phenylboronic acid ≥98%
Varování
H52512.MDEA 2650 CZK
H52512.MD
4-Fluoro-3-(methoxy(methyl)carbamoyl)phenylboronic acid ≥98%
4-Fluoro-3-(methoxy(methyl)carbamoyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₉H₁₁BFNO₄
MW: 227,00 g/mol
Bod tání: 160…163 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08235106
CAS číslo: 874290-69-4