Tisk…
3-Fluoro-4-(2-hydroxyethylcarbamoyl)phenylboronic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H52596.MDEA 3150 CZK
H52596.MD H52596.03
3-Fluoro-4-(2-hydroxyethylcarbamoyl)phenylboronic acid ≥98%
3-Fluoro-4-(2-hydroxyethylcarbamoyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₉H₁₁BFNO₄
MW: 227,00
Bod tání: 217…219 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08689535
CAS číslo: 874289-21-1