Tisk…
3-Fluoro-4-(methoxycarbamoyl)phenylboronic acid ≥97%
Varování
H52610.03EA 7450 CZK
H52610.03 H52610.MD
3-Fluoro-4-(methoxycarbamoyl)phenylboronic acid ≥97%
3-Fluoro-4-(methoxycarbamoyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₈H₉BFNO₄
MW: 212,97 g/mol
Bod tání: 161…163 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08436059
CAS číslo: 913835-58-2