Tisk…
2-Fluoro-5-(2-pyridylcarbamoyl)phenylboronic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H54243.03EA 15930 CZK
H54243.03 H54243.MD
2-Fluoro-5-(2-pyridylcarbamoyl)phenylboronic acid ≥97%
2-Fluoro-5-(2-pyridylcarbamoyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₁₂H₁₀BFN₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20265214
CAS číslo: 1449132-51-7